Stampa…
4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-5-azaindole
OR30747-1G OR30747-5G OR30747-10G
APOSOR30747-1GEA 102 EUR
APOSOR30747-1G APOSOR30747-5G APOSOR30747-10G
4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine 95%
4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,5810 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07781160
CAS Number: 60290-21-3