Stampa…
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR30746-1G OR30746-5G OR30746-10G
APOSOR30746-1GEA 19 EUR
APOSOR30746-1G APOSOR30746-5G APOSOR30746-10G
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,0200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669476
CAS Number: 68618-36-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III