Stampa…
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30745-1G OR30745-250MG OR30745-5G
APOSOR30745-1GEA 87.3 EUR
APOSOR30745-1G APOSOR30745-250MG APOSOR30745-5G
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
3-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,0200 g/mol
Punto di fusione: 208…210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234919
CAS Number: 76006-13-8