Stampa…
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30742-1G OR30742-5G OR30742-25G
APOSOR30742-1GEA 19 EUR
APOSOR30742-1G APOSOR30742-5G APOSOR30742-25G
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Peso molecolare: 211,0600 g/mol
Punto di fusione: 166…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09026991
CAS Number: 885223-72-3