Stampa…
6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30741-1G OR30741-250MG OR30741-5G
APOSOR30741-1GEA 74.1 EUR
APOSOR30741-1G APOSOR30741-250MG APOSOR30741-5G
6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
6-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08272244
CAS Number: 7746-27-2