Stampa…
(3-Bromophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3-Bromophenyl)acetic acid
OR3074-100G OR3074-25G
APOSOR3074-100GEA 68.4 EUR
APOSOR3074-100G APOSOR3074-25G
(3-Bromophenyl)acetic acid 98%
(3-Bromophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di fusione: 98…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004330
CAS Number: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1