Stampa…
1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
OR30736-1G OR30736-5G
APOSOR30736-1GEA 43.5 EUR
APOSOR30736-1G APOSOR30736-5G
1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester 97%
1H-Indazole-6-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Punto di fusione: 134…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368067
CAS Number: 937049-58-6