Stampa…
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
OR30735-1G OR30735-500MG
APOSOR30735-1GEA 69.6 EUR
APOSOR30735-1G APOSOR30735-500MG
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
1H-Indazole-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367523
CAS Number: 862723-42-0