Stampa…
5-Bromo-3-methyl-1H-indazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30734-1G OR30734-5G OR30734-10G
APOSOR30734-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30734-1G APOSOR30734-5G APOSOR30734-10G
5-Bromo-3-methyl-1H-indazole 98%
5-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664003
CAS Number: 552331-16-5