1H-Indazole-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR30733-1G
OR30733-250MG
APOSOR30733-1GEA
72.5
EUR
APOSOR30733-1G
APOSOR30733-250MG
1H-Indazole-5-carbonitrile
1H-Indazole-5-carbonitrile
Formula:
C₈H₅N₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD04973397 CAS Number: 74626-47-4 |