Stampa…
(1H-Indazol-5-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
OR30731-1G OR30731-5G
APOSOR30731-1GEA 98.9 EUR
APOSOR30731-1G APOSOR30731-5G
(1H-Indazol-5-yl)methanol 95%
(1H-Indazol-5-yl)methanol
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,1600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038636
CAS Number: 478828-52-3