Stampa…
1H-Indazol-7-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30730-1G OR30730-5G OR30730-10G
APOSOR30730-1GEA 27.7 EUR
APOSOR30730-1G APOSOR30730-5G APOSOR30730-10G
1H-Indazol-7-ol
1H-Indazol-7-ol
Formula: C₇H₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00464298
CAS Number: 81382-46-9