Stampa…
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307294-1G OR307294-5G
APOSOR307294-1GEA 125 EUR
APOSOR307294-1G APOSOR307294-5G
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrazole 95%
4-Chloro-3-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₃H₂ClN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01114991
CAS Number: 400752-98-9