Stampa…
4-Iodo-3-nitro-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307289-1G OR307289-5G
APOSOR307289-1GEA 176 EUR
APOSOR307289-1G APOSOR307289-5G
4-Iodo-3-nitro-1H-pyrazole
4-Iodo-3-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₃H₂IN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01821344
CAS Number: 400753-02-8