Stampa…
1-(Tetrahydropyranyl)-1H-indazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30728-100MG OR30728-250MG
APOSOR30728-100MGEA 42.2 EUR
APOSOR30728-100MG APOSOR30728-250MG
1-(Tetrahydropyranyl)-1H-indazole-5-carboxylic acid
1-(Tetrahydropyranyl)-1H-indazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09870060
CAS Number: 1000576-28-2