Stampa…
2-Cyclopropylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Cyclopropyl-phenylamine
OR307255-1G OR307255-5G
APOSOR307255-1GEA 207 EUR
APOSOR307255-1G APOSOR307255-5G
2-Cyclopropylaniline
2-Cyclopropylaniline
Formula: C₉H₁₁N
Peso molecolare: 133,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00604193
CAS Number: 3158-73-4