Stampa…

4-Cyclopropylphenylboronic acid

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR307250-1G OR307250-250MG
APOSOR307250-1GEA 201 EUR
APOSOR307250-1G APOSOR307250-250MG
4-Cyclopropylphenylboronic acid
4-Cyclopropylphenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01309064
CAS Number: 302333-80-8

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR