2-Methyl-2H-indazole-7-carboxylic acid methyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11109408 CAS Number: 1092351-88-6 |