Stampa…
4-Phenylpyridine-N-oxide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Phenylpyridin-1-ium-1-olate, 4-Phenylpyridine 1-oxide
OR307240-5G OR307240-1G OR307240-25G
APOSOR307240-5GEA 156 EUR
APOSOR307240-5G APOSOR307240-1G APOSOR307240-25G
4-Phenylpyridine-N-oxide 98%
4-Phenylpyridine-N-oxide
Formula: C₁₁H₉NO
Punto di fusione: 153…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006208
CAS Number: 1131-61-9