1-Methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid methyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11109403 CAS Number: 1007219-73-9 |