Stampa…
1-Bromo-3,5-dinitrobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dinitrobromobenzene
OR307190-1G OR307190-25G OR307190-5G
APOSOR307190-1GEA 17.6 EUR
APOSOR307190-1G APOSOR307190-25G APOSOR307190-5G
1-Bromo-3,5-dinitrobenzene 99%
1-Bromo-3,5-dinitrobenzene
Formula: C₆H₃BrN₂O₄
Peso molecolare: 247 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156596
CAS Number: 18242-39-2
UN: 3459
ADR: 6.1,III