Methyl-1-methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 1-methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Formula:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11109402 CAS Number: 1071428-42-6 |