Stampa…
1-Ethyl-3-nitro-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR307177-1G OR307177-250MG OR307177-500MG
APOSOR307177-1GEA 372 EUR
APOSOR307177-1G APOSOR307177-250MG APOSOR307177-500MG
1-Ethyl-3-nitro-1H-pyrazole
1-Ethyl-3-nitro-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04970018
CAS Number: 58793-46-7