Stampa…
Ethyl-3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307175-1G OR307175-250MG
APOSOR307175-1GEA 29 EUR
APOSOR307175-1G APOSOR307175-250MG
Ethyl-3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₇BrN₂O₂
Punto di fusione: 85…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12032195
CAS Number: 1353100-91-0