Stampa…
Methyl-1H-indazole-7-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 1H-indazole-7-carboxylate
OR30717-5G OR30717-25G
APOSOR30717-5GEA 61.1 EUR
APOSOR30717-5G APOSOR30717-25G
Methyl-1H-indazole-7-carboxylate 98%
Methyl-1H-indazole-7-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,1720 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371608
CAS Number: 755752-82-0