Stampa…
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307159-25G OR307159-5G OR307159-1G
APOSOR307159-25GEA 417 EUR
APOSOR307159-25G APOSOR307159-5G APOSOR307159-1G
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt) 99%
Sulpho-NHS (N-Hydroxysulphosuccinimide sodium salt)
Formula: C₄H₄NNaO₆S
Punto di fusione: 250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043100
CAS Number: 106627-54-7