Stampa…
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S,S)-DACH, (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine
OR307157-100G OR307157-25G OR307157-5G
APOSOR307157-100GEA 314 EUR
APOSOR307157-100G APOSOR307157-25G APOSOR307157-5G
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane 96%
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₆H₁₄N₂
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 104…110 °C/40mmHg
Punto di fusione: 40…45 °C
Densità: 0,931 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062986
CAS Number: 21436-03-3
EINECS: 606-765-2
UN: 3259
ADR: 8,III