Stampa…
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (R,R)-DACH, (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine
OR307156-25G OR307156-5G OR307156-1G
APOSOR307156-25GEA 132 EUR
APOSOR307156-25G APOSOR307156-5G APOSOR307156-1G
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane 97%
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formula: C₆H₁₄N₂
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 104…110 °C/40mmHg
Punto di fusione: 40…43 °C
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062985
CAS Number: 20439-47-8
UN: 3259
ADR: 8,II