Stampa…
(R)-(-)-1,2-Propandiolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-(-)-1,2-Dihydroxy propane, (R)-(-)-1,2-Propylene glykol, (R)-Propane-1,2-diol
OR307150-100G OR307150-500G OR307150-1KG
APOSOR307150-100GEA 69.8 EUR
APOSOR307150-100G APOSOR307150-500G APOSOR307150-1KG
(R)-(-)-1,2-Propandiolo 98%
(R)-(-)-1,2-Propandiolo
Formula: C₃H₈O₂
Peso molecolare: 76,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066248
CAS Number: 4254-14-2