Stampa…
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, (1R,2R)-(-)-trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
OR307140-100G OR307140-25G OR307140-5G
APOSOR307140-100GEA 236 EUR
APOSOR307140-100G APOSOR307140-25G APOSOR307140-5G
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formula: C₈H₁₂O₄
Peso molecolare: 172,18 g/mol
Punto di fusione: 184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062973
CAS Number: 46022-05-3