Stampa…
Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 1H-indazole-4-carboxylate
OR30714-1G OR30714-5G OR30714-25G
APOSOR30714-1GEA 17.6 EUR
APOSOR30714-1G APOSOR30714-5G APOSOR30714-25G
Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Methyl-1H-indazole-4-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂
Peso molecolare: 176,1700 g/mol
Punto di fusione: 133…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371610
CAS Number: 192945-49-6