Stampa…
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-tert-Butyl (2-hydroxypropyl)carbamate
OR307131-100G OR307131-25G OR307131-5G
APOSOR307131-100GEA 442 EUR
APOSOR307131-100G APOSOR307131-25G APOSOR307131-5G
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 96%
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Formula: C₈H₁₇NO₃
Peso molecolare: 175,23 g/mol
Densità: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974338
CAS Number: 119768-44-4