Stampa…
1-Methyl-1H-indazole-5-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-1H-indazole-5-carbaldehyde
OR30712-1G OR30712-5G
APOSOR30712-1GEA 65.4 EUR
APOSOR30712-1G APOSOR30712-5G
1-Methyl-1H-indazole-5-carboxaldehyde
1-Methyl-1H-indazole-5-carboxaldehyde
Formula: C₉H₈N₂O
Peso molecolare: 160.18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11109365
CAS Number: 872607-89-1