Stampa…
Boc-Abu-OH 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)butyric acid, Boc-L-2-aminobutanoic acid, BOC-L-α-Aminobutyric acid, Boc-L-Abu-OH, (S)-2-(Boc-amino)butyric acid
OR307113-100G OR307113-25G OR307113-500G
APOSOR307113-100GEA 78.6 EUR
APOSOR307113-100G APOSOR307113-25G APOSOR307113-500G
Boc-Abu-OH 97+%
Boc-Abu-OH
Formula: C₉H₁₇NO₄
Peso molecolare: 203,238 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037267
CAS Number: 34306-42-8