Stampa…
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30711-500MG OR30711-1G
APOSOR30711-500MGEA 306 EUR
APOSOR30711-500MG APOSOR30711-1G
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
1-Methyl-1H-indazole-4-carboxaldehyde
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699167
CAS Number: 1053655-56-3