3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid
Formula:
C₁₂H₂₁NO₄ Peso molecolare: 243.30 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03453252 CAS Number: 334932-13-7 |