Stampa…
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR307104-1G OR307104-5G
APOSOR307104-1GEA 75.7 EUR
APOSOR307104-1G APOSOR307104-5G
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 97+%
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₇NO₄
Peso molecolare: 215,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094727
CAS Number: 72925-16-7