Stampa…
Boc-D-Pro-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307074-100G OR307074-500G OR307074-25G
APOSOR307074-100GEA 0 EUR
APOSOR307074-100G APOSOR307074-500G APOSOR307074-25G
Boc-D-Pro-OH 97%
Boc-D-Pro-OH
Formula: C₁₀H₁₇NO₄
Punto di fusione: 134…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00063226
CAS Number: 37784-17-1