Stampa…
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Boc-cis-D-Hyp-OH, (2R,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (2R,4R)-N-Boc-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid
OR307073-1G OR307073-5G
APOSOR307073-1GEA 14.7 EUR
APOSOR307073-1G APOSOR307073-5G
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline 95+%
cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-D-proline
Formula: C₁₀H₁₇NO₅
Peso molecolare: 231,25 g/mol
Punto di fusione: 146…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02094407
CAS Number: 135042-12-5