Stampa…
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-BOC-cis-4-Hydroxy-L-proline, cis-N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-L-proline, Boc-cis-Hyp-OH, cis-N-Boc-4-hydroxy-L-proline, Boc-Cis-Hyp-OH, (2S,4S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
OR307072-100G OR307072-25G OR307072-5G
APOSOR307072-100GEA 495 EUR
APOSOR307072-100G APOSOR307072-25G APOSOR307072-5G
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline 95+%
N-Boc-cis-4-hydroxy-L-proline
Formula: C₁₀H₁₇NO₅
Peso molecolare: 231,248 g/mol
Punto di fusione: 146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02094406
CAS Number: 87691-27-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III