Stampa…
Fmoc-Hyp-OH 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Fmoc-trans-4-hydroxy-L-proline
OR307070-100G OR307070-25G
APOSOR307070-100GEA 207 EUR
APOSOR307070-100G APOSOR307070-25G
Fmoc-Hyp-OH 98%
Fmoc-Hyp-OH
Formula: C₂₀H₁₉NO₅
Punto di fusione: 189…193 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00151929
CAS Number: 88050-17-3