Stampa…
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307069-25G OR307069-100G
APOSOR307069-25GEA 24.8 EUR
APOSOR307069-25G APOSOR307069-100G
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline 97%
Boc-trans-4-hydroxy-L-proline
Formula: C₁₀H₁₇NO₅
Punto di fusione: 123…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053370
CAS Number: 13726-69-7