Stampa…
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Boc-D-Dap-OH
OR307061-1G OR307061-5G OR307061-100G
APOSOR307061-1GEA 14.7 EUR
APOSOR307061-1G APOSOR307061-5G APOSOR307061-100G
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
(R)-3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Formula: C₈H₁₆N₂O₄
Peso molecolare: 204,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632072
CAS Number: 76387-70-7