Stampa…
(S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propionic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-N-Boc-L-alanine, Nalpha-Boc-2,3-diaminopropionic Acid, Boc-Dpr-OH, Boc-Dap-OH, 3-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-alanine
OR307060-10G OR307060-5G
APOSOR307060-10GEA 53.9 EUR
APOSOR307060-10G APOSOR307060-5G
(S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propionic acid 96%
(S)-3-Amino-2-(tert-butoxycarbonylamino)propionic acid
Formula: C₈H₁₆N₂O₄
Peso molecolare: 204,23 g/mol
Punto di fusione: 210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236843
CAS Number: 73259-81-1