Stampa…
2-Nitro-p-toluic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30706-100G OR30706-10G OR30706-25G
APOSOR30706-100GEA 656 EUR
APOSOR30706-100G APOSOR30706-10G APOSOR30706-25G
2-Nitro-p-toluic acid 97%
2-Nitro-p-toluic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Punto di fusione: 160…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00033899
CAS Number: 27329-27-7