Stampa…
N-(α)-Boc-DL-2,3-diaminopropionic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid, 3-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)alanine, Boc-DL-α-3-NH₂-Ala-OH
OR307059-10G OR307059-5G
APOSOR307059-10GEA 78.6 EUR
APOSOR307059-10G APOSOR307059-5G
N-(α)-Boc-DL-2,3-diaminopropionic acid 95+%
N-(alpha)-Boc-DL-2,3-diaminopropionic acid
Formula: C₈H₁₆N₂O₄
Peso molecolare: 204,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00736752
CAS Number: 159002-17-2