Stampa…
Boc-D-α-methylserine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307056-1G OR307056-500MG
APOSOR307056-1GEA 844 EUR
APOSOR307056-1G APOSOR307056-500MG
Boc-D-α-methylserine
Boc-D-alpha-methylserine
Formula: C₉H₁₇NO₅
Peso molecolare: 219,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682596
CAS Number: 84311-18-2