(3-Bromobenzyl)methylamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₀BrN Punto di ebollizione: 231…232 °C Densità: 1,461 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04507522 CAS Number: 67344-77-8 |