N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
N-(4-Aminobutyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-butanediamine, NH2-C4-NH-Boc, N-Boc-1,4-diaminobutane, N-Boc-1,4-butanediamine, tert-Butyl N-(4-Aminobutyl)carbamate, tert-Butyl (4-aminobutyl)carbamate
Formula:
C₉H₂₀N₂O₂ Peso molecolare: 188.27 g/mol Densità: 0.984 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 109 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00210019 CAS Number: 68076-36-8 UN: 2735 ADR: 8 III |