Stampa…
4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N4-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
OR307034-1G OR307034-25G OR307034-5G
APOSOR307034-1GEA 14.7 EUR
APOSOR307034-1G APOSOR307034-25G APOSOR307034-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₄
Peso molecolare: 230,26 g/mol
Punto di fusione: 223 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01076218
CAS Number: 128019-59-0